Key Documents
650420
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
product name
Mistura de isômeros de hexano, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
grau
HPLC Plus
for residue analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥98.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo de evaporação
≤0.0001%
resíduo halogenado
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble(lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Hexano analytical standard
Supelco
52750
Hexano
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Hexano suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Hexano
Hexano suitable for HPLC, ≥95%
Sigma-Aldrich
270504
Hexano
Hexano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
Hexano
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)