64258
Dimethyl methylphosphonate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
p.e.
181 °C (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
chave InChI
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
- Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
- UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?