62107
Lewatit® MonoPlus TP 214 Ion Exchange Resin
macroporous, 30-35 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lewatit® MonoPlus TP 214, ion exchange resin, macroporous
Nível de qualidade
Formulário
macroporous
umidade
43-48%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
40-60% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Grupo ativo da matriz
thiourea functional group
tamanho de partícula
400-1250 μm
capacidade
1.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
affinity
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)