57522
Isoeugenol, predominantly trans
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of cis- and trans-isomers, GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤5.0% (cis-isomer, GC)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?