55397
(R)-3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
49-50 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
chave InChI
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)