Documentos
606111
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
D-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
128.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
149-155 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[13C@@H](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i3+1,4+1;
chave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-LCHDWHJTSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3