53477
CFC Selective Supplement
ready-to-use, for Pseudomonas spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Pseudomonas Selective Supplement, Cetrimide Fucidin Cephaloridine Selective Supplement
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 13720:2010
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 5 ampules
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Pseudomonas spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Cetrimide 5mg, Fucidin 5mg, Cephaloridine 25mg
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?