52605
Hexamethonium hydroxide solution
~0.1 M in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dihydroxide
About This Item
Produtos recomendados
concentração
~0.1 M in H2O
Impurezas
≤0.01% halides (as bromide)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[OH-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2H2O/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
GYLUMIIRFKDCKI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?