52765
Hexano
≥99.0% (GC), ACS reagent, puriss. p.a.
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hexano, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
thiophene, in accordance
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% sulfur compounds (as S)
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?