49869
Vegetable Extract No. 2
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Liver Extract Replacement
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9.5%
Impurezas
≤15.0% ash
perda
≤5% loss on drying
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
adequação
Brucella spp.
Clostridium spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)