16336
Nutrient Broth No 3, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Vegitone Nutrient Broth No 3
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
peptone (vegetable), 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
vegetable extract, 1.5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective for bacteria (General Media)
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?