Documentos Principais
49739
Supelco
Glutathione reduced, immobilized on Agarose CL-4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Sinônimo(s):
Reduced Glutathione Agarose Beads
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Formulário
powder (lyophilized)
Nível de qualidade
contém
50% lactose as stabilizer
concentração
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
inchaço
~70 mg swells to 1 mL gel
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
the lactose stabilizer must be removed prior to use by washing the gel onto filter with water or buffer; the reduced glutathione is attached through the sulfur to epoxy-activated 4% cross-linked beaded agarose (C10-spacer)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)