46379
Meat Liver Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Liver Meat Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 11.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
D(+)-glucose, 0.75 g/L
meat liver base, 20.0 g/L
sodium sulfite, 1.2 g/L
starch, 0.75 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
anaerobic bacteria
nonselective and differential for Clostridium spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.