44292
(+)-Garcinia acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Hydroxycitric acid lactone, (2S,3S)-3-Hydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, Garcinia lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1OC(=O)C[C@@]1(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O7/c7-2-1-6(12,5(10)11)3(13-2)4(8)9/h3,12H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,6+/m1/s1
chave InChI
PFHZIWAVXDSFTB-CVYQJGLWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?