Key Documents
75450
Supelco
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Hydroxycitric acid tricalcium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10Ca3O16
Número CAS:
Peso molecular:
530.43
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤15% water
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
chave InChI
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Jun Sang Yu et al.
Planta medica, 83(11), 895-900 (2017-03-14)
This study assessed the inhibitory effects of