(+)-Garcinia acid
Sinônimo(s):
(−)-Hydroxycitric acid lactone, (2S,3S)-3-Hydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, Garcinia lactone
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O7
Número CAS:
Peso molecular:
190.11
Products
Marca
Peso da fórmula
Pureza
Formato