34127
Patulin solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, PAT
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
chave InChI
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- dried apple rings using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD)(1)
- fruit juices using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS)(2)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This selective and fast MIP extraction procedure allows trace amounts of patulin to be easily detected in apple juice, with high analyte recovery and reproducibility.
Better Tools for Fast and Convenient Patulin Analysis