40390
Dimethylglyoxime
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
solid
qualidade
for the detection of Ni
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.02% insoluble matter in ethanol
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pf
240-241 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
amine
oxime
cadeia de caracteres SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
chave InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)