380814
Eaton′s Reagent
Sinônimo(s):
Phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
7.2-8.5% P2O5 (by NaOH, titration)
índice de refração
n20/D 1.435
p.e.
122 °C/1 mmHg
densidade
1.5 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.O=P(=O)OP(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.O5P2/c1-5(2,3)4;1-6(2)5-7(3)4/h1H3,(H,2,3,4);
chave InChI
JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Fluorene-based hole-transporting material.
- Mono and bis-chalcone derivatives via Claisen-Schmidt condensation reaction between arylaldehydes and ketones.
- 4-Hydroxycoumarins and 4-hydroxy-2-quinolinones derivatives.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
OLEDs.