Documentos Principais
34859-M
Sigma-Aldrich
Hexano
≥97.0% (GC), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Hexano, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
grau
HPLC grade
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0005%
transmitância
200 nm, ≥20%
225 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This solvent is featured in the gas chromatographic-flame ionization detection (GC-FID) analysis of lipids of agar cultivated white-rot fungus, Phanerochaete chrysosporium.
Outras notas
Important notice
  • The article number 34859-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34859-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
  • The article number 34859-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34859-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC