33943
Dimepiperate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
S-(1-Methyl-1-phenylethyl)-1-piperidinecarbothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(SC(=O)N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
chave InChI
BWUPSGJXXPATLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Shellfish using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC/MS/MS).
- Rice paddy fields using quick easy cheap effective rugged safe (QuEChERS) method combined with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)