Documentos Principais
JAWP09025
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 1,0 μm
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Omnipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
85 μm
tamanho de poro
1.0 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Omnipore membrane is a hydrophilic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane compatible with all solvents, acids, organic-based samples, and alkaline solutions
Aplicação
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Características e benefícios
  • Biologically and chemically inert.
  • Enables high flow rates due to high porosity feature.
Informações legais
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany