33742
Trizma® base
≥99.5%, crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Trizma® base, puriss. p.a., buffer substance, ≥99.5%
descrição
aminopeptidase substrate
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5%
Formulário
crystalline
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
cor
white
pH
10.3-10.8 (0.1 M)
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubilidade
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?