Documentos Principais
32995
Supelco
Levothyroxine sodium hydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine monosodium salt hydrate, L-Thyroxin monosodium salt hydrate, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10I4NNaO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
798.85 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
chave InChI
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Informações sobre genes
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mazen Lee Hamad et al.
Pharmaceutical development and technology, 20(3), 314-319 (2013-12-04)
Levothyroxine sodium is an important medication used primarily for treating patients with hypothyroidism. Levothyroxine sodium tablets have been recalled many times since their 1955 introduction to the US market. These recalls resulted from the failure of lots to meet their
Protocolos
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano