PHR3571
Meclizine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Meclizine dihydrochloride monohydrate, 1-([4-Chlorophenyl]phenylmethyl)-4-([3-methylphenyl]methyl)piperazine dihydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1377009
família API
meclizine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)Cc4cc(ccc4)C)c2ccccc2.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C25H27ClN2.2ClH.H2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H;1H2
chave InChI
KDLHYOMCWBWLMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)