1377010
USP
Meclizine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meclizine
fabricante/nome comercial
USP
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
chave InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Meclizine Hydrochloride
- Cetirizine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3