Documentos Principais
C24507
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
(RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
286.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
powder
p.e.
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
65-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
chave InChI
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)