Y0001310
Meclozine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meclozine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
chave InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)