BP220
Meclozine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Meclizine dihydrochloride, 1-([4-Chlorophenyl]phenylmethyl)-4-([3-methylphenyl]methyl)piperazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meclozine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
InChI
1S/C25H27ClN2.ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;1H
chave InChI
GJNMJOHYRWHJQB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)