SML0950
Meclizine dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(m-methylbenzyl)-piperazine dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]4-[?(3-methylphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, NSC 28728
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)Cc4cc(ccc4)C)c2ccccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C25H27ClN2.2ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H
chave InChI
VCTHNOIYJIXQLV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience