32203-M
Éter dietílico
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éter dietílico, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
BHT as inhibitor
Lim. expl.
36.5 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
≤0.3 ppm peroxides (as H2O2)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
adequação
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?