317802
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline
97%
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-isothiocyanate, DABITC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
crystals
pf
167-171 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C15H14N4S/c1-19(2)15-9-7-14(8-10-15)18-17-13-5-3-12(4-6-13)16-11-20/h3-10H,1-2H3/b18-17+
chave InChI
OSWZKAVBSQAVFI-ISLYRVAYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?