31298
Dimethyl terephthalate
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.04 (vs air)
pressão de vapor
1.15 mmHg ( 93 °C)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder, crystals or chunks ((pellets))
temperatura de autoignição
1058 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
139-141 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)