A0202000
N-Acetyltyrosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Acetyl-L-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetyltyrosine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
149-152 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
chave InChI
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)