Documentos Principais
24122-M
Sigma-Aldrich
Álcool benzílico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39023110
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
descrição
peroxide value <= 5
grau
puriss.
Ensaio
99-100.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.04% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.15% benzaldehyde (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.3% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
bottled under inert gas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.04 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B Nair
International journal of toxicology, 20 Suppl 3, 23-50 (2002-01-05)
Benzyl Alcohol is an aromatic alcohol used in a wide variety of cosmetic formulations as a fragrance component, preservative, solvent, and viscosity-decreasing agent. Benzoic Acid is an aromatic acid used in a wide variety of cosmetics as a pH adjuster