23258
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
purum, ≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.06 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (NT)
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
p.e.
171-172 °C (lit.)
densidade
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2
chave InChI
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples
- starting reagent during the synthesis of 6-nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester (IV)
- reagent during N-demethylation of dextromethorphan
- protecting group reagent for amines and alcohols
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?