17777
Potassium chlorate Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Potassium chlorate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
356 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Yersinia spp.
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
Potassium chlorate 1 g
distilled water 30 ml
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?