1.32383
Anaerocult™ C
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
forma
solid
Características
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
embalagem
pack of 25 bags
fabricante/nome comercial
Anaerocult™
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
aplicação(ões)
microbiology
compatibilidade
ANAEROTEST™
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Conteúdo relacionado
Anaerobic incubation systems for the cultivation of anaerobes, microaerophiles and capnophiles for microbiology.