1.32382
Anaerocult™ P
For creating an anaerobic environment in a single Petri dish for the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
Formulário
solid
Características
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a single petri dish.
fabricante/nome comercial
Anaerocult™
embalagem
pkg of 25 Anaerocult™ P and 25 special incubation bags
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
adequação
suitable for (Anaerobic bacteria)
anaerobic bacteria
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
compatibilidade
ANAEROTEST™
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Anaerobic incubation systems for the cultivation of anaerobes, microaerophiles and capnophiles for microbiology.