Documentos Principais
17137
Millipore
CPC Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
aplicação(ões)
food and beverages
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Vibrio spp.
Aplicação
For selective isolation and enumeration of vibrio species from foods.
Componentes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)