Documentos Principais
8.53031
Sigma-Aldrich
Boc-Cys-OH (cryst)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Cys-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
221.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
76-79 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Building block for preparation of Boc-Cys derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Ligação
Replaces: 04-12-0125
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3