Key Documents
47631
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(StBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-S-tert-butylthio-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
431.57
Beilstein:
5157922
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −83±2°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
73-77 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S2/c1-22(2,3)29-28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
ZDUMTHLUTJOUML-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)