17134
CPC-Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Cellobiose Polymyxin Colistin Agar (Base)
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
agar, 15 g/L
beef extract, 5 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
cellobiose, 15 g/L
cresol red, 0.04 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
sodium chloride, 20 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
selective and differential for Vibrio spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)