17117
Actinomycete Isolation Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
L-asparagine, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
ferrous sulfate, 0.001 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
sodium caseinate, 2 g/L
sodium propionate, 4 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
8.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Actinomycetes spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?