17020
Ethyl bromoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
p.e.
159 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- artificial diethylstilbestrol antigen
- 3-phenyl-1-naphthol, a key intermediate in the synthesis of vanol
- novel pyrazolothiazol-4(5H)-ones
- steroidal thiazolidinone derivatives
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)