Documentos Principais
16677
Supelco
Metronidazole
certified reference material, TraceCERT®
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
171.15
Beilstein:
611683
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
159-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
chave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Sigma-Aldrich
V2002
Vancomicina
Neomycin Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1491
Neomycin Sulfate
Neomicina powder
Sigma-Aldrich
N1876
Neomicina
Ciprofloxacin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17850
Ciprofloxacin