Documentos Principais
15235
Supelco
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Heptamethyldisilazane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H21NSi2
Número CAS:
Peso molecular:
175.42
Beilstein:
1737290
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
144-147 °C (lit.)
densidade
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H21NSi2/c1-8(9(2,3)4)10(5,6)7/h1-7H3
chave InChI
ZSMNRKGGHXLZEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine is a silylating agent used to prepare TMS derivatives. It has about the same silylation potential as hexamethyldisilazane (HMDS) and can be used in the same manner. Its reaction by-product is the gaseous methylamine.
Outras notas
Reagent for methylamination of acid halides, e.g. a phosphorus fluoride
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
M. Meyer et al.
Chemische Berichte, 121, 627-627 (1988)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs