150495
Isopentyl nitrite
96%
Sinônimo(s):
Isoamyl nitrite
Ensaio
96%
Formulário
liquid
técnica(s)
titration: suitable
cor
colorless to green-yellow
colorless to yellow
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
p.e.
99 °C (lit.)
pf
<-80 °C
solubilidade
water: soluble 0.38 g/L at 25 °C
densidade
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a radical initiator to functionalize multi-walled carbon nanotubes.
- as a reagent in the preparation of 4-carboxy-phenyl diazonium salt tetrafluoroborate.
- in the synthesis of peroxynitrite (ONOO-).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
nanotubes with aniline derivatives
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol