Documentos Principais
8.20966
Sigma-Aldrich
n-Pentyl nitrite
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4ONO
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
207-332-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
65 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
205 °C
p.e.
104 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(=O)OCCCCC
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
32.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
0 °C