14080
Ácido succínico
purum p.a., ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pb
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
185-188 °C
solubilidade
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-Benzyl substituted isoquinoline N-oxides by rhodium-catalyzed reaction with aryl oximes and secondary propargyl alcohols.
- Spiro-pyrimidine derivatives by cyclization reaction of 5-(2-alkohybenzylidene) barbituric acid.
- Allylselenol via reduction of allyl selenocyanate using lithium aluminum hydride.
- Polyesters via catalyst-free polyesterification of glycerol and azelaic acid.
- Poly(glycerol-succinic acid) biodendrimers applicable in specific medical and biotechnological uses.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?